GF08502746
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI020205
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 085-027-46
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF08502746-10EA | 4061829919092 |
GF08502746-1EA | 4061825421315 |
GF08502746-20EA | 4061829980436 |
GF08502746-2EA | 4061829949686 |
GF08502746-5EA | 4061831000795 |