Kluczowe dokumenty
GF06078427
Silver
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99%
Synonim(y):
Silver, AG005825
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 060-784-27
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
przewód dł. × śr. × grubość
2 m × 0.05 mm × 0.0075 mm, insulated
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)