CLS440141
Corning® temperature probe support clamp
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 440141
dł. × śr. zewn.
16.5 mm × 11 mm
Opis ogólny
Corning offers a 7/16 in. (1.1 cm) diameter by 6 1/2 in. (16.5 cm) support clamp. Support has two openings, 1/3 in. (9 mm) and 0.15 in. (3.75 mm), for holding probes. It is designed to be used with a boss head clamp
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS440141-1EA | 4061825881645 |