GF03818280
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonim(y):
ES301300
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 038-182-80
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.075 mm
kolor
clear clear
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)