GF34652707
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Synonim(y):
ES301250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 346-527-07
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.05 mm
kolor
clear clear
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34652707-20EA | 4061825024004 |
GF34652707-5EA | 4061825024028 |
GF34652707-10EA | 4061825023984 |
GF34652707-1EA | 4061825023991 |
GF34652707-2EA | 4061825024011 |