Kluczowe dokumenty
GF39029968
Gold
rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Gold, AU007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 390-299-68
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
dł. × śr.
100 mm × 2.0 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)