Kluczowe dokumenty
GF02536376
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
W 607902
About This Item
Kod UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 025-363-76
Długość
100 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)