Kluczowe dokumenty
GF01519781
Zinc
rod, 7.62 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
ZN007914
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.9%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 015-197-81
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
Długość
200 mm
średnica
7.62 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)