Merck
GF73290089
Nickel
broken cathode squares, 1000g, max. size 50mm, 99.8%
Synonim(y):
NI006120
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.8%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 732-900-89
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
50 mm (maximum)
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Egor Geist et al.
Natural product reports, 31(4), 441-448 (2014-02-28)
This Highlight covers the current status of relatively unexplored sp(3)-sp(3) cross-coupling reactions with particular focus on natural product and related syntheses.
Gonensin O Bozdag et al.
Gene, 538(2), 251-257 (2014-02-04)
Nickel is an essential micronutrient due to its involvement in many enzymatic reactions as a cofactor. However, excess of this element is toxic to biological systems. Here, we constructed a cDNA library from Beta maritima and screened it in the
Giovanna Visioli et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 490-496 (2013-11-30)
In vitro short-term chronic phytotoxicity germination and root elongation test were applied to test the effects of nickel (Ni) in seed germination and root elongation in six plants species: Cucumis sativus (Cucurbitaceae), Lepidium sativum and Brassica nigra (Brassicaceae), Trifolium alexandrinum
Daniel H Rothman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(15), 5462-5467 (2014-04-08)
The end-Permian extinction is associated with a mysterious disruption to Earth's carbon cycle. Here we identify causal mechanisms via three observations. First, we show that geochemical signals indicate superexponential growth of the marine inorganic carbon reservoir, coincident with the extinction
Gary A Molander et al.
Organic letters, 16(7), 1904-1907 (2014-03-29)
A general method for the alkenylation of alkyl electrophiles using nearly stoichiometric amounts of the air- and moisture-stable potassium organotrifluoroborates has been developed. Various functional groups were tolerated on both the nucleophilic and electrophilic partner. Reactions of highly substituted E-