Kluczowe dokumenty
GF00920898
Copper
rod, 100mm, diameter 9.5mm, hard, 99.9%
Synonim(y):
Copper, CU007950
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 009-208-98
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 9.5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00920898-5EA | 4061829554637 |
GF00920898-10EA | 4061829473181 |
GF00920898-1EA | 4061825346199 |
GF00920898-2EA | 4061829493424 |