Kluczowe dokumenty
G10806
Gramine
97.5%
Synonim(y):
3-(Dimethylaminomethyl)indole, Donaxine, NSC 16892
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97.5%
mp
132-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Dopamine D2 receptor antagonists
- Anti-malarial drugs
- 5-indolyl-Mannich bases
- Proliferation inhibitors
- Inhibitors of human mast cell chymase
- Preparation of DL-tryptophan
- Potential detoxification inhibitors of the crucifer phytoalexin brassinin
- 3-vinylindoles
- Serotonin 5-HT6 receptor ligand templates
- Selective protein kinase c delta (PKCδ) down regulators
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
332.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
167 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)