Merck
DWKFDF136A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 500 mL , with +/-5mL tolerance
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
round clear PMP flask
Właściwości
class A tolerance
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon FDF136A
pojemność
500 mL , with +/-5mL tolerance
Powiązane kategorie
Zastosowanie
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Cechy i korzyści
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042