SYNF81221LSN
Synthware™ Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL
Synonim(y):
Synthware F81221LSN, kolba pomiarowa, kolba miarowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE
borosilicate glass 3.3
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F81221LSN
pojemność
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba miarowa, grubościenna, 1000 ml, klasa A, korek #22 PTFE
Zastosowanie
kemetch; synthware; kolba; kolba miarowa; klasa a
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)