Z326240
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 0.25 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.