Kluczowe dokumenty
DWKCWH004
Azlon Double Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Synonim(y):
CWH004
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene rod
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CWH004
burette diam.
11-14 mm
Zastosowanie
Do bezpiecznego mocowania biuret
Cechy i korzyści
Antypoślizgowość i odporność na korozję
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)