Kluczowe dokumenty
DWKBPB0050P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 50 mL
Synonim(y):
BPB0050P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
assay range
accuracy: 10 mL
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Doskonałe rozwiązanie do pomiaru i dozowania roztworów laboratoryjnych i odczynników
Cechy i korzyści
Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C i zgodność z normą ISO 7056
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)