DWKBPM0250P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 250 mL
Synonim(y):
BPM0250P
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Cechy i korzyści
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)