DWKBLP0150P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 150 mL
Synonim(y):
BLP0150P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BLP0150P
pojemność
150 mL
Opis ogólny
Butelki 12583 z szeroką szyjką z polipropylenu, wyposażone w szczelną nakrętkę bez wkładki, są łatwe do napełniania i autoklawowalne w temperaturze 121°C.
Zastosowanie
Idealny do zarządzania i przechowywania zarówno próbek ciekłych, jak i proszkowych
Cechy i korzyści
Nadaje się do zastosowań mających kontakt z żywnością
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)