Kluczowe dokumenty
DWKBLP0125P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1250 mL
Synonim(y):
BLP0125P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiały
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BLP0125P
pojemność
1250 mL
Opis ogólny
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Zastosowanie
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Cechy i korzyści
Suitable for food contact applications
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)