Merck
DWK986701
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986701
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea individual cells in trays of 100
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986701
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)