Merck
DWK986582
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986582
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986582
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Cechy i korzyści
- Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE - liczba tła jest stała i niska; transmisja ultrafioletu jest wysoka
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)