DWK73808-13415
Kimble® Closed Top Polypropylene Screw Thread Cap With Welded Ptfe-Faced Silicone Liner
13-415
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone liner
red polypropylene screw cap (Push fit)
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73808-13415
dopasowywanie
thread
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Rozwiązanie do zamykania fiolek i butelek
Cechy i korzyści
- Białe gumowe wkładki pokryte PTFE/ogólnego zastosowania są wysoce odporne na działanie chemikaliów.
- Zamknięcia są idealne do wielokrotnego autoklawowania
- Technologia zgrzewanych wkładek eliminuje możliwość zanieczyszczenia klejem
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)