Merck
DWK73750-16100
KIMBLE® disposable screw thread culture tube with white marking spot
round bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (100 mm), non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
round bottom borosilicate glass
round bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73750-16100
probówka śr. × dł.
(16 mm) (100 mm)
probówka śr.
(16 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
Jednorazowe probówki hodowlane z gwintem i miejscem do znakowania
  • Te probówki hodowlane są odpowiednie do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
  • Okrągłodenne
  • Każda probówka posiada szewronowe oznaczenie
  • Dostarczane bez zakrętek
  • Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego 5.1 - Okrągłe dno - Każda tuba posiada szewronowe oznaczenie - Modułowe tace są pakowane w folię termokurczliwą - Dostarczane bez zakrętek
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)