Key Documents
DWK73664-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
yellow polypropylene cap, cap diag. 13 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
yellow polypropylene cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73664-13
Opis ogólny
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Cechy i korzyści
• Autoclavable• Color coded
Informacje prawne
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)