DWK73660-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (13 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
assorted colors polypropylene cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73660-13
śr. korka
(13 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Cechy i korzyści
• Autoclavable• Color coded
Informacje prawne
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)