Kluczowe dokumenty
DWK73662-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (13 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
red polypropylene cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73662-13
śr. korka
(13 mm)
Opis ogólny
  • Zamknięcia polipropylenowe KIM-KAP do probówek hodowlanych
  • Autoklawowalne
  • Kodowane kolorami
Cechy i korzyści
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Kodowane kolorami
Informacje prawne
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)