Merck
DWK73500-20150
KIMBLE® disposable rimless culture tube
round bottom borosilicate glass, tube diam. (20 mm) (150 mm), non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
round bottom borosilicate glass
straight neck
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
: no
opakowanie
case of 500 ea shrink-wrapped trays
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73500-20150
pojemność
(36 mL)
Średnica
(20 mm)
rozmiar
(150 mm)
probówka śr.
(20 mm) (150 mm)
dopasowywanie
neck (Pushfit)
Opis ogólny
Jednorazowe rurki ze szkła borokrzemowego
  • Te najwyższej jakości rurki charakteryzują się wytrzymałym, jednolitym dnem i stałą długością.
  • Szkło borokrzemianowe o rozszerzalności 51 zapewnia doskonałą odporność chemiczną na ługowanie sodem, czynnik często występujący w produktach ze szkła sodowo-wapniowego
  • Rurki są zapakowane w wygodne tacki ułatwiające korzystanie z nich na blatach i w szufladach.
  • Tacki są owinięte folią termokurczliwą, a rurki pozostają w stałym położeniu, co chroni je przed pęknięciem i zanieczyszczeniem podczas transportu.
  • Brak miejsc do znakowania
  • Zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją ASTM E890
  • Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Cechy i korzyści
  • Zgodność ze specyfikacją ASTM E890
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 5.1
  • Szkło borokrzemianowe o rozszerzalności 51 zapewnia doskonałą odporność chemiczną na ługowanie sodem, czynnik często występujący w produktach ze szkła sodowo-wapniowego.
  • Rurki są pakowane w wygodne tacki, co ułatwia korzystanie z nich na blatach i w szufladach.
  • Rozmiar 6 x 50 mm jest często określany jako "rurka Durham".
  • Tacki są pakowane w folię termokurczliwą, a rurki pozostają w stałym położeniu, co chroni je przed pęknięciem i zanieczyszczeniem podczas transportu.
  • Brak miejsca do znakowania
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)