Kluczowe dokumenty
DWK34502-99
KIMBLE® KIMAX® open ended melting capillary
conforms to USP, glass, L (100 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
glass
translucent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 20 ea 100 tubes in each vial
producent / nazwa handlowa
Kimble® 34502-99
Długość
(100 mm)
probówka śr.
(1.5-1.8 mm)
Opis ogólny
Kapilara do pomiaru temperatury topnienia
- Rurki kapilarne KIMAX do pomiaru temperatury topnienia służą do określania punktu, w którym próbka stała zamienia się w ciecz.
- Rurki mają długość 100 mm, gdy są dostarczane z otwartymi oboma końcami, więc po uszczelnieniu pozostanie około 90 mm
- Długość rurki zapewnia, że otwarty koniec będzie wystawał znacznie ponad powierzchnię łaźni, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy z łaźni do rurki.
- 34502-99 i 34507-99 mają mniejszą średnicę wewnętrzną niż 34500-99 i są zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Pakowane po 100 rurek na fiolkę i 20 fiolek w kartonie
- Wyprodukowane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 5.1 - Rurki mają długość 100 mm, gdy są dostarczane z otwartymi oboma końcami, więc po uszczelnieniu pozostanie około 90 mm - Długość rurki zapewnia, że otwarty koniec będzie znacznie wystawał ponad powierzchnię kąpieli, aby zapobiec przedostawaniu się płynu do rurki - 34502-99 i 34507-99 mają mniejszy I.D. niż 34500-99 i są zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) - Pakowane po 100 rurek na fiolkę i 20 fiolek w pudełku
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)