Kluczowe dokumenty
DWK261312107
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (18 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Synonim(y):
261312107
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
graduations: no
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 261312107
probówka śr.
(16 mm) , External Thread
pojemność probówki
(18 mL)
Opis ogólny
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)