DWK241701307
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (25 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
241701307
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass flask
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS neck14/23
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241701307
pojemność kolby
(25 mL)
Opis ogólny
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)