Kluczowe dokumenty
DWK241703608
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (250 mL), single neck, round bottom frit, neck joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
241703608
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass flask
round bottom frit
Połączenie
joint: ST/NS neck24/29
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241703608
pojemność kolby
(250 mL)
Opis ogólny
Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu szlifowanemu złączu. Geometria umożliwia bardzo równomierne nagrzewanie. Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN ISO 4797
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3
  • Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu wymiennemu szlifowanemu złączu szyjkowemu
  • Geometria umożliwia bardzo równomierne ogrzewanie
  • Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)