Merck
DWK213723272
DURAN® Volumetric flask partially ground without print
capacity (100 mL), size
Synonim(y):
213723272
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Właściwości
class A with certificate
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213723272
pojemność
(100 mL)
rozmiar
Opis ogólny
Kalibracja oparta na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C. Dzięki dokładnej obróbce i precyzyjnie skalibrowanym skalom umożliwiają bardzo dokładne określenie i pomiary objętości. Dostarczane z ergonomiczną zatyczką z polietylenu do łatwego i bezpiecznego dokręcania lub zdejmowania. Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności A z certyfikatem partii i certyfikatem zgodności. Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk. Z nadrukowanym znacznikiem pierścieniowym dla lepszej widoczności. Wpływ niepożądanych czynników jest ograniczony do absolutnego minimum
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)