DWK213515708
Duran® Funnel
short stem(s)
Synonim(y):
213515708
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
short stem(s)
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213515708
śr. lejka
150 mm
Opis ogólny
Przenoszenie cieczy i ciał stałych jest powszechną metodą pracy. W tej czynności wykorzystywany jest lejek, który ze względu na swój kształt może wchłonąć stosunkowo dużą ilość cieczy lub ciała stałego i przenieść ją przez zwężenie do naczynia z małym otworem. Lejki są dostępne w różnych rozmiarach i konstrukcjach, dobieranych w zależności od ich zastosowania.
Zastosowanie
Dekantacja i filtracja cieczy, Unikanie rozlewania substancji, Filtrowanie, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Z krótkim trzpieniem; Ze względu na swój kształt nadaje się do filtracji ciecz-ciało stałe przy użyciu bibuły filtracyjnej; Ognioodporny,
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK213515708-10EA |