Kluczowe dokumenty
DWK212173606
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (250 mL)
Synonim(y):
212173606
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
flat
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212173606
pojemność kolby
(250 mL)
Opis ogólny
Wyższa udarność, wytrzymałość mechaniczna i stabilność dzięki wzmocnionej obręczy. Ekonomiczny dzięki dłuższej żywotności i doskonałej ochronie przed korozją. Biała, łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)