Merck
Z501662
Kimax® heavy-duty wide-mouth, large numbers volumetric flasks - CLASS A
capacity 25 mL
Synonim(y):
92812G-25
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
joint ST/NS neck13
joint stopper13
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A USP Type I and ASTM E438, Type I
closure type Glass stopper
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Kimble® 92812G-25
tol. measuring range
0.05 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Grubość ścianek i waga są co najmniej dwa razy większe niż w przypadku standardowych kolb miarowych, co zapewnia trwałość. Skalibrowany "na zawartość". Zgodność z normą ASTM E288, klasa A, wymagania nieseryjne. Łatwy dostęp do pipety.
Dostarczane ze szklanym korkiem.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)