Kluczowe dokumenty
DWK176799
Wheaton® Amber Ampule
Synonim(y):
176799
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Materiały
amber tube
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 176799
pojemność
5 mL
śr. × wys.
16.5 mm × 84 mm
Zastosowanie
Packaging samples and certified standards
Cechy i korzyści
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)