Kluczowe dokumenty
DWK176796
Wheaton® Amber Ampule
Synonim(y):
176796
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Materiały
amber tube
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 176796
pojemność
2 mL
śr. × wys.
12 mm × 75 mm
Zastosowanie
Próbki opakowań i certyfikowane standardy
Cechy i korzyści
  • Wstępnie nacięte, aby wyeliminować opiłki
  • Łodygi mogą być uszczelnione przez pociągnięcie lub końcówkę
  • Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWK176796-144EA