Materiały
clear tube
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 176779
pojemność
5 mL
śr. × wys.
16.5 mm × 84 mm
Zastosowanie
Packaging samples and certified standards
Cechy i korzyści
- Pre-scored to eliminate filing
- Stems can be pull or tip sealed
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.