Kluczowe dokumenty
DWK11-6200-S
Wheaton® Microliter Vial
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
V-bottom polypropylene bottom
amber borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, with Marking Patch)
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-6200-S
śr. × wys.
12 mm × 32 mm
rozmiar korka
11 mm
pojemność
2.0 mL
Zastosowanie
Chromatografia
Cechy i korzyści
  • Podwójne wykończenie pierścienia dla dodatkowej wydajności zamknięcia.
  • Zatwierdzone dla LC i GC.
  • Tam, gdzie zaznaczono, certyfikowane opakowanie klasy 10 000 do pomieszczeń czystych zwiększa integralność danych.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWK11-6200-S-100EA