Kluczowe dokumenty
DWK11-6200-300
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber vial
Właściwości
vial type with Marking Patch with 11-0000-300 inserts
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-6200-300
Zastosowanie
Chromatography
Cechy i korzyści
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)