Merck
DWK11-5200-101
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Materiały
clear vial
Właściwości
vial type with Marking Patch with 11-0000-101 inserts
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-5200-101
Zastosowanie
Chromatography
Cechy i korzyści
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)