Merck
D39606
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dibromocyclohexane
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5515 (lit.)
tw
145 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2