Merck
D113204
Sigma-Aldrich
Dihydroxyfumaric acid hydrate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.07 (anhydrous basis)
Beilstein:
1724790
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
156 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.OC(=O)\C(O)=C(/O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/b2-1+;
Klucz InChI
DDYHTXQJGPQZGN-TYYBGVCCSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vasudeva Naidu Sagi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(7), 3577-3589 (2012-01-28)
In the context of a "glyoxylate scenario" of primordial metabolism, the reactions of dihydroxyfumarate (DHF) with reactive small molecule aldehydes (e.g., glyoxylate, formaldehyde, glycolaldehyde, and glyceraldehyde) in water were investigated and shown to form dihydroxyacetone, tetrulose, and the two pentuloses