Kluczowe dokumenty
D100951
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
97%
Synonim(y):
N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.7 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?