Kluczowe dokumenty
CUP-532
Sigma-Aldrich
Unsaturated Phosphatidylcholine Liposomes
16:0-18:1 PC (POPC): Cholesterol (70:30 molar ratio)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
10 mM
zanieczyszczenia
30 mol % Cholesterol
70 mol % 16:0-18:1 PC (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC))
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Liposomy wykonane z nienasyconych lipidów mają ujemną temperaturę przejścia z fazy ciekłej do żelowej i mają różne długości kwasów tłuszczowych od 14:1 do 20:4 z cholesterolem i bez niego.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Cellsome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)