Kluczowe dokumenty
SAB4300150
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PPP1R1B (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DARPP-32 antibody produced in rabbit, Anti-DARPP32 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20940 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~32 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(A-Y-TP-P-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr75)
informacje o genach
human ... PPP1R1B(84152)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 75 (A-Y-T(p)-P-P), zgodnie z białkiem PPP1R1B.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Inhibitor fosfatazy białkowej 1.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)