Kluczowe dokumenty
SAB4300047
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PTK2 (pTyr861) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FADK antibody produced in rabbit, Anti-FAK antibody produced in rabbit, Anti-FAK1 antibody produced in rabbit, Anti-PTK2 protein tyrosine kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-pp125FAK antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~125 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(H-I-YP-Q-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr861)
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 861 (H-I-Y(p)-Q-P), zgodnie z białkiem PTK2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Niereceptorowa kinaza białkowo-tyrozynowa zaangażowana w szlaki sygnałowe związane z ruchliwością komórek, proliferacją i apoptozą. Aktywowana przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na grupowanie integryn indukowane przez adhezję komórkową lub sieciowanie przeciwciał, lub przez zajęcie receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR) przez ligandy, takie jak bombesyna lub kwas lizofosfatydowy, lub przez zajęcie receptora LDL. Odgrywa potencjalną rolę w transformacjach onkogennych skutkujących zwiększoną aktywnością kinaz.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minami Sato et al.
Annals of biomedical engineering, 42(10), 2156-2163 (2014-08-07)
Low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS) suppresses synovial hyperplasia and synovial cell proliferation characterized for rheumatoid arthritis, but the molecular mechanisms remain unknown. The purpose of this study was to examine the mechanotransduction pathway via the integrin/mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway in