CPC-603
Natural PC Liposomes
Phosphatidylcholine (PC)-based - 100% Heart PC (5mM)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine heart
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
5 mM
zanieczyszczenia
100 mol % L-alpha-phosphatidylcholine (PC)
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej.
Naturalny katalog liposomów PC jest wykonany z lipidów fosfatydylocholiny (PC) ekstrahowanych z żółtka jaja, soi, tkanek i narządów, takich jak mózg, serce i wątroba, z cholesterolem lub bez. Dodanie 30% cholesterolu sprawia, że liposomy są stabilne w surowicy i jest konieczne, gdy liposomy są stosowane w obecności surowicy.
Naturalny katalog liposomów PC jest wykonany z lipidów fosfatydylocholiny (PC) ekstrahowanych z żółtka jaja, soi, tkanek i narządów, takich jak mózg, serce i wątroba, z cholesterolem lub bez. Dodanie 30% cholesterolu sprawia, że liposomy są stabilne w surowicy i jest konieczne, gdy liposomy są stosowane w obecności surowicy.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Interakcje lipid-białko
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Cellsome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)