Kluczowe dokumenty
CLS980015
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 14 mL
Synonim(y):
Corning® 9800
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 72
case of 720
producent / nazwa handlowa
Corning 9800-15
śr. zewn. × dł.
15 mm × 125 mm
pojemność
14 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (test)
Opis ogólny
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)