CLS832040
Pyrex® wytrzymała tuba z wylewką
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 116 mm, pkg of 12 ea
Synonim(y):
1240 8320
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
conical bottom tube (Short)
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 8320-40
dostępność
not available in EU
śr. zewn. × dł.
29 mm × 116 mm
pojemność
40 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Short-conical bottom.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)